Lämpömittari, seinään asennettava lämpömittari
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
620-0876EA 29.3 EUR
620-0876
Lämpömittari, seinään asennettava lämpömittari
Lämpömittarit Glass Thermometers Wall Mounted Thermometers
Lämpömittarissa kaksi asteikkoa (°C, °F) ja täysin suljettu kupu tarkkaan lukuun. Helppo lukea, koska neste on punaista ja tausta valkoinen.
  • Punainen täyte
  • Ruostumaton kotelointi
  • Ripustuskoukut ruostumattomasta teräksestä
  • Lasitettu alumiiniasteikko
W×D: 28×124 mm