Lämpömittari, lämpömittari veripankkeja varten
Toimittaja: VWR, part of Avantor
620-0892EA 35.5 EUR
620-0892
Lämpömittari, lämpömittari veripankkeja varten
Lämpömittarit Glass Thermometers General Purpose Glass Thermometers
Tämä lämpömittari on suunniteltu näyttämään kriittisen lämpötila-alueen. Kriittinen lämpötila-alue 4...6 °C on merkitty nuolilla.
  • Kokonaan upotettava (Total)
  • Yksittäiset sarjanumerot
  • PTFE-pinnoitus ehkäisee nesteen ja lasin kontaminaation
Tämä lämpömittari on suunniteltu näyttämään kriittisen lämpötila-alueen. Kriittinen lämpötila-alue 4...6 °C on merkitty nuolilla.
  • Kokonaan upotettava (Total)
  • Yksittäiset sarjanumerot
  • PTFE-pinnoitus ehkäisee nesteen ja lasin kontaminaation
Punainen sprii