VWR®, Lämpömittari, tarkkuuslämpömittarit, frio temp
Toimittaja: VWR
FRIO-Temp®
620-0837EA 97.6 EUR
620-0837 620-0838 620-0839 620-0840 620-0841
VWR®, Lämpömittari, tarkkuuslämpömittarit, frio temp
Lämpömittarit Analogue Thermometers
Näitä lämpömittareita voidaan käyttää pakastimissa, jääkaapeissa, lämpökaapeissa, uuneissa ja veripalveluissa. Lämpömittari on nesteellä täytetyssä pullossa.
  • Accurate temperature reading without sample contamination is achieved by using the filled bottle (included), which mimics the sample
  • Thermometers contain organic liquid; featuring permanently fused markings and lead-free glass
  • PFA coating safely contains glass and liquid in case of breakage
  • Individual serial number
Insert the thermometer into the bottle and place near the samples for best results.
Sertifikaatit: Traceable to NIST.
Toimitustiedot: Supplied with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) statement of accuracy and traceability plus VELCRO® and magnetic attachments.