Lisävarusteet, Suurennuslasit lämpömittareille
620-0777EA 34.1 EUR
VWRI620-0777
Lisävarusteet, Suurennuslasit lämpömittareille
Yksinkertainen ja kestävä väline kaikkiin laboratorioihin ja projekteihin, joissa tarkkuudella on merkitystä. Suurennuslasin avulla lämpömittareiden lukema on helppo nähdä tarkasti.
  • Suurennuslasi voidaan kiinnittää tukevasti ulkohalkaisijaltaan 6,0-7,0 mm:n lämpömittareihin
  • Tarkka suurennuslasi ei vääristä ja estää lukuvirheitä
  • Asteikkomerkit näkyvät lähes kolme kertaa todellista suurempina
Suitable for any application, where fine divisions are read and accuracy counts.