Hait: Värjäyslevyt
Värjäyslevyt eli reaktiolevyt (englanniksi spot plate tai reaction plate) on tarkoitettu esimerkiksi mineraalien tunnistukseen värireaktion avulla. Näitä värjäyskuoppalevyjä on sekä muovinen värjäyslevy, lasinen värjäyslevy sekä posliininen värjäyslevy. Posliiniset värjäyslevyt ovat uudelleenkäytettäviä. Värjäyslevyjä tai värjäyskuoppalevyjä on saatavilla useita erilaisia malleja kuten Feigl -levy, 6-kuoppalevy, 8-kuoppalevy, 10-kuoppalevy, 12-kuoppalevy ja 24-kuoppalevy.  Värjäyslevyjä voidaan käyttää myös biologisten näytteiden värjäykseen esimerkiksi mikroflokkulaatiolevynä. Värjäyslevyjä on saatavana kirkkaiden kuoppalevyjen lisäksi myös valkoisena kuoppalevynä ja myös mustana värjäyslevynä, jossa valkoinen sakkautuma näkyy helposti esimerkiksi mikroflokkulaatiotestissä tai flokkulaatiotestissä (flocculation test).
Värjäyslevyt eli reaktiolevyt (englanniksi spot plate tai reaction plate) on tarkoitettu esimerkiksi mineraalien tunnistukseen värireaktion avulla. Näitä värjäyskuoppalevyjä on sekä muovinen värjäyslevy, lasinen värjäyslevy sekä posliininen värjäyslevy. Posliiniset värjäyslevyt ovat uudelleenkäytettäviä. Värjäyslevyjä tai värjäyskuoppalevyjä on saatavilla useita erilaisia malleja kuten Feigl -levy, 6-kuoppalevy, 8-kuoppalevy, 10-kuoppalevy, 12-kuoppalevy ja 24-kuoppalevy. Värjäyslevyjä voidaan käyttää myös biologisten näytteiden värjäykseen esimerkiksi mikroflokkulaatiolevynä. Värjäyslevyjä on saatavana kirkkaiden kuoppalevyjen lisäksi myös valkoisena kuoppalevynä ja myös mustana värjäyslevynä, jossa valkoinen sakkautuma näkyy helposti esimerkiksi mikroflokkulaatiotestissä tai flokkulaatiotestissä (flocculation test).
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Toimittaja: MARIENFELD
Kuvaus: Laata, Float-lasi, kirkas, L×S×K: 130×160×6 mm, Kuoppien määrä: 24, Kuopan koko: Ø×H: 20/22×2 mm
Tuoteluettelon nro: (631-0833)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-9132)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: PS. This thin plate is suitable for staining applications.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-9143)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Kuvaus: Lasitettu posliinia. Nämä suurikokoiset kuopalliset laatat soveltuvat värjäyskäyttöön.
Tuoteluettelon nro: (BRND473500)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Laata, Sooda-kalkkilasi, kirkas, L×S×K: 130×100×6 mm, Kuoppien määrä: 12, Kuopan koko: Ø: 20 - 22 mm
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MARI1800002)
Toimittaja: MARIENFELD
Kuvaus: Laata, Lasi, L×S×K: 89×57×4,5 mm, Kuoppien määrä: 12, Kuopan koko: Ø×H: 15×1,5 mm
UOM: 1 * 12 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom