Hait: Pihdit
Koeputkipihdit ja koeputkipitimet koeputkien käsittelyyn. <br />Upokaspihdeistä löytyy monta eri mallia kuumien upokkaiden helppoon ja turvalliseen käsittelyyn. Myös dekkalaseille ja pulloille on omat pihtinsä.
Koeputkipihdit ja koeputkipitimet koeputkien käsittelyyn.
Upokaspihdeistä löytyy monta eri mallia kuumien upokkaiden helppoon ja turvalliseen käsittelyyn. Myös dekkalaseille ja pulloille on omat pihtinsä.
58  results were found
SearchResultCount:"58"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: RSG
Kuvaus: These beaker/cup tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
Tuoteluettelon nro: (BOCH2281)
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: NABERTHERM GMBH
Kuvaus: These tongs are used for the easy loading and unloading of furnaces.
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Stainless steel, electro-polished.
Tuoteluettelon nro: (USBE4110)
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Stainless steel beaker tongs with vinyl coated tips.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOCH2282)
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: This test tube holder is made from stainless steel (18/10). For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (RSGA043.230)
Toimittaja: RSG
Kuvaus: These beaker tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (231-4145)
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Ruostumaton teräs 18/10, antimagneettinen. Dekanttereiden ja muiden vastaavien astioiden helppoon ja turvalliseen käsittelyyn. Leukojen keraamiset kui...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (231-0635)
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Stainless steel 18/10. Beaker tongs with rubber protected tips. Strong version.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ENTEC40-0315)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: ETFE, white.
UOM: 1 * 4 Items
Tuoteluettelon nro: (RSGA80.043.330)
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Beaker/cup tongs are made from stainless steel 1.4301.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOCH2283)
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: This test tube holder is made from stainless steel (18/10) and features a wooden handle. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (RSGA043.290)
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Stainless steel 18/10. All-purpose beaker tongs with rubber protected tips. With second diameter for holding small flasks and beakers.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (231-1010)
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Ruostumaton teräs 18/10, antimagneettinen, elektrolyyttipinnoitus. Nelikulmaiset, polyamidipinnoitetut leuat suojaavat käsiteltäviä kolveja. Helppo ja...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Crucible tongs made from electrolytically polished stainless steel.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Ruostumaton teräs 18/10, antimagneettinen, elektrolyyttipinnoitus. Erilaisista materiaaleista valmistettujen sulatusastioiden helppoon ja turvalliseen...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom