Upokaspihdit
Toimittaja: Bochem
231-1006EA 79.3 EUR
231-1006 231-0028 231-1005 231-1004 231-1003 231-1002 231-1001 231-1000 231-0182
Upokaspihdit
Pihdit
Ruostumaton teräs 18/10, antimagneettinen, elektrolyyttipinnoitus. Erilaisista materiaaleista valmistettujen sulatusastioiden helppoon ja turvalliseen käsittelyyn.
  • Kaksoistaivutettu, uurretut kärjet
  • Korroosionkestävä
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida