  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Teräosat"
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  NUNC
Kuvaus:   Nunc™ Bank-It™, Pieni, musta korkinavaustyökalu
Toimittaja:  DISERA TIBBI MALZEME
Kuvaus:   Kertakäyttöinen, kirkas vaginaspekula, polystyreeniä. Sileä pinta vähentää ärsytystä.
Toimittaja:  BRADY & CO LTD, W. H.
Kuvaus:   These hole punches with the design of tongs, 50 mm wide which allows to punch the middle of the cardsup to 100 mm wide.
Tuoteluettelon nro: (PERCN9301328)
Toimittaja:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Kuvaus:   Kit includes the following tools: 6 x openend wrench set, 6 x screwdriver set, adjustable wrench (6" ), chain nose pliers (narrow), wire cutters, wire...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (238-0025)
Toimittaja:  RSG
Kuvaus:   High quality tool kit ideal for use in pharma or food laboratories. All parts are made from high-grade stainless steel, which prevents corrosion when ...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BOCH12240)
Toimittaja:  BOCHEM
Kuvaus:   These pliers are made from stainless steel 18/10.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (KWIN100032940)
Toimittaja:  FRISTADS KANSAS GROUP
Kuvaus:   Hammer holder, steel loop, 70×45 mm, black
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (KWIN100031940)
Toimittaja:  FRISTADS KANSAS GROUP
Kuvaus:   Hammer holder made of plastic, with temperature resistentance and weather resistantance with quick snap.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 11
  1  2  Seuraava