  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Leikkurit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/93/18945093.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (WHEA177105)
Toimittaja:  DWK Life Sciences
Kuvaus:   These snapers for ampoules protect against glass splinters and prevent cross contamination.
UOM:  1 * 144 Items
Toimittaja:  CAMAG
Kuvaus:   Ideaalinen työkalu tarkkaan TLC-/HPTLC-levyjen leikkaamiseen.SmartCut voi leikata jopa 3 mm:n paksuisen lasilevyn läpi vahingoittamatta herkkää pintak...
Tuoteluettelon nro: (BELAF389520000)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   The box style design of the ampoule opener allows one handed opening of up to 3 ampoules at a time by simply pressing down on lid. Ampoule necks are s...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  SCILABWARE
Kuvaus:   Ampoule breakers, HDPE, for 1 - 4 ml glass ampoules
Toimittaja:  Hach
Kuvaus:   These breakers for ampoules are designed to prevent contamination. Breaker snaps ampoule tip off.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5