Hait: Siirtomembraani
Herkät siirrostuskalvot (transfer membranes) ovat olennainen osa DNA, RNA tai proteiinien detektiossa kemiluminesenssi (chemiluminescence) sekä fluoresenssi (fluorescence) western-blot applikaatioihin. Näytteet siirretään ajogeeliltä siirrostuskalvolle kapillaarivoiman avulla. VWR:n valikoimasta löytyvät siirrostuskalvot toimivat hyvin siirros- ja immobilisaatio-vaiheessa vaadittavien puskurien kanssa. Membraanien kestävyys on tärkeää useiden strippauksien, uudelleen probaamisten (reprobing) ja hybridisaatiosyklien kestämiseksi. Kalvoja on saatavilla kolmella eri huokoskoolla: 0,1 µm, 0,2 µm ja 0,45 µm ja useassa formaatissa kiekkoina, arkkeina sekä rullina.<br />Nitroselluloosamembraaneilla (Nitrocellulose membrane, NC) on erityisen pieni tausta kuvannettaessa ja siksi ne sopivatkin erityisen hyvin röntgen filmeille (X-ray film). Nitroselluloosamembraanit eivät kuitenkaan kestä erityisen hyvin strip- ja reprobe-protokollia.<br />Polyvinyylifluoridimembraanit (Polyvinylidine difluoride membrane, PVDF) ovat NC-kalvoja kestävämpiä ja sitovat vahvemmin proteiineja. PVDF-kalvot soveltuvatkin erityisen hyvin käytettäviksi strip ja reprobe protokollissa. PVDF:llä on usein kuitenkin NC:tä korkeampi kuvatausta. PVDF kalvoilla signaalin kuvaukseen suositellaan CCD-kennoa.
Herkät siirrostuskalvot (transfer membranes) ovat olennainen osa DNA, RNA tai proteiinien detektiossa kemiluminesenssi (chemiluminescence) sekä fluoresenssi (fluorescence) western-blot applikaatioihin. Näytteet siirretään ajogeeliltä siirrostuskalvolle kapillaarivoiman avulla. VWR:n valikoimasta löytyvät siirrostuskalvot toimivat hyvin siirros- ja immobilisaatio-vaiheessa vaadittavien puskurien kanssa. Membraanien kestävyys on tärkeää useiden strippauksien, uudelleen probaamisten (reprobing) ja hybridisaatiosyklien kestämiseksi. Kalvoja on saatavilla kolmella eri huokoskoolla: 0,1 µm, 0,2 µm ja 0,45 µm ja useassa formaatissa kiekkoina, arkkeina sekä rullina.
Nitroselluloosamembraaneilla (Nitrocellulose membrane, NC) on erityisen pieni tausta kuvannettaessa ja siksi ne sopivatkin erityisen hyvin röntgen filmeille (X-ray film). Nitroselluloosamembraanit eivät kuitenkaan kestä erityisen hyvin strip- ja reprobe-protokollia.
Polyvinyylifluoridimembraanit (Polyvinylidine difluoride membrane, PVDF) ovat NC-kalvoja kestävämpiä ja sitovat vahvemmin proteiineja. PVDF-kalvot soveltuvatkin erityisen hyvin käytettäviksi strip ja reprobe protokollissa. PVDF:llä on usein kuitenkin NC:tä korkeampi kuvatausta. PVDF kalvoilla signaalin kuvaukseen suositellaan CCD-kennoa.
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Luonnostaan hydrofobinen PVDF soveltuu monenlaisiin proteiinien analysointisovelluksiin. FluroTrans®-sarjan membraanit ovat valkoisia, mikrohuokoisia ...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Biodyne®-siirtomembraaneissa on suuri herkkyys ja matala tausta, jotka parantavat tunnistusta ja tarkkuutta. Ne sopivat hyvin nukleiinihappojen tunnis...
Tarjous
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Nitrocellulose membranes are a popular matrix used in protein blotting because of their high protein-binding affinity, compatibility with a variety of...
Toimittaja: OWL SCIENTIFIC
Kuvaus: Hydrophobic polyvinylidene fluoride transfer membrane has a high signal-to-noise ratio, which allows for the use of mild blocking procedures
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Transfer membranes made of high quality PVDF, which provides high binding capacity for proteins and nucleic acids.
Tuoteluettelon nro: (PIER77016)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Biodyne™ B nylon membranes are sheets of positively charged nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting a...
UOM: 1 * 25 Items
Tuoteluettelon nro: (PIER77015)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Biodyne™ A nylon membranes are sheets of unmodified nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting and detec...
UOM: 1 * 25 Items
Tuoteluettelon nro: (732-3031)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Puhdas tukematon nitroselluloosakalvo sopii hyvin kolonni- ja plakkinostoihin ja proteiinisiirtoihin.
UOM: 1 * 1 rulla
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Nytran® SuPerCharge (SPC) -nailonkalvoilla on erittäin korkea positiivinen varaus ja korkeampi nailontiheys yksikköaluetta kohti. Saatavana ympyröinä,...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Protran® membranes are manufactured from 100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible. They are compatible with a variety ...
Toimittaja: Whatman products (Cytiva)
Kuvaus: Nytran®-nailonkalvo (Nytran® N) sopii töihin, joissa tarvitaan alhainen sähkövaraus. Se on suunniteltu Southern- ja Northern-blottaukseen sekä kolonni...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Pre-cut transfer membranes and padding for Western blot transfer procedures. Pre-cut membranes are supplied sandwiched between blotting paper padding....
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Amersham™ Protran® membranes are manufactured from 100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible. They are compatible with ...
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Amersham™ Protran® Supported is a robust protein blotting membrane, with 0,2 µm pore size, made of reinforced nitrocellulose for multiple reprobings.
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Amersham™ Protran® Premium nitrocellulose blotting membranes provide excellent sensitivity, resolution and low background in fluorescence Western blot...
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: Amersham Hybond™-N+ on positiivisesti varautunut nailonmembraani, jonka nukleiinihappojen sitomiskyky on jopa 600 µg/cm²; suositellaan käytettävä...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom