Hait: Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat
Haihdutus- eli kiteytysmaljat ovat laakeita astioita, joilla on hyvä lämmönvaihtelun kesto. Suurin osa on joko posliinimaljoja tai lasimaljoja.<br /><br />Laboratoriotarjottimet ja laboratorioaltaat ovat hyvin monikäyttöisiä laboratoriossa. Tarjottimia voidaan käyttää alustoina suojaamaan työpöytää. Reunalliset tarjottimet ovat hyviä astioiden siirtelyyn. Laboratorioalustoilla on hyvä lämmön- ja kemikaalinkestävyys. Osassa tarjottimia on uritus pohjassa tuomassa vakautta.
Haihdutus- eli kiteytysmaljat ovat laakeita astioita, joilla on hyvä lämmönvaihtelun kesto. Suurin osa on joko posliinimaljoja tai lasimaljoja.
Laboratoriotarjottimet ja laboratorioaltaat ovat hyvin monikäyttöisiä laboratoriossa. Tarjottimia voidaan käyttää alustoina suojaamaan työpöytää. Reunalliset tarjottimet ovat hyviä astioiden siirtelyyn. Laboratorioalustoilla on hyvä lämmön- ja kemikaalinkestävyys. Osassa tarjottimia on uritus pohjassa tuomassa vakautta.
239  results were found
SearchResultCount:"239"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE, nokan kanssa.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilikaatti 3,3 lasi, nokan kanssa tai ilman.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Alustat ja jakajat leveille ampulleille
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Polycarbonate base tray, for VWB2 2, Polycarbonate base tray, for VWB2 2
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These instrument trays are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: ABS.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilikaattilasia (3.3), nokan kanssa.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Posliinia, lasitettu.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Posliini, lasitettu.
Tuoteluettelon nro: (216-1492)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Plastic, blue tray with white insert.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE, nokan kanssa.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Shaking bath, Yleisalusta, vaihto (pullokapasiteetti: 24×25, 18×50, 10×100, 6×250, 4×500 ml)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Stainless steel base tray, for VWB2 26
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Roiskeet
Tuoteluettelon nro: (631-0727)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PS.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: MULTIROIR
Kuvaus: Range of five lightweight and sturdy laboratory trays. They are made of white heavy-duty PP and are ideal for a wide range of uses.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 239
no targeter for Bottom