Alustat, laboratoriotarjottimet/ altaat
Toimittaja: Kartell
plastilab®
PVC-muovia, valkoinen.
  • Paksuseinäinen ja särkymätön
  • Lämmönkestävä 70 °C:seen saakka
  • Sileä pinta on helppo puhdistaa
Monikäyttöinen tarjotin. Altaan pohjassa kohoraidat.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
L×S×K Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
200×150×45 mm 1 216-2010
250×200×60 mm 1 216-2011
320×260×70 mm 1 216-2012
350×300×80 mm 1 216-2013
430×330×90 mm 1 216-2014
520×420×90 mm 1 216-2020
540×420×180 mm 1 216-2030
675×530×100 mm 1 216-2025
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm