Laboratoriotarjottimet/ Altaat, LaboPlast®
Toimittaja: Bürkle
LaboPlast®
PP, valkoinen.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys
  • Sileä pinta on helppo puhdistaa
Monikäyttöinen tarjotin. Altaan pohjassa kohoraidat.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Trays
L×S×K Tilavuus Perus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
180×230×42 mm 0,5 l 130×180 mm 1 216-1341
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
250×310×65 mm 1,5 l 180×240 mm 1 216-1342
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
310×370×75 mm 3 l 240×300 mm 1 216-1343
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
420×520×120 mm 10 l 300×400 mm 1 216-1344
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
534×634×140 mm 21 l 400×500 mm 1 216-1345
Get a discount if you order 5 or more. Login in now for details.
648×846×160 mm 39 l 500×700 mm 1 216-1346
Get a discount if you order 5 or more. Login in now for details.
Tray sets
L×S×K Tilavuus Tuote Perus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
- mm - Laboratorioaltaat, 6 kpl:n pakkauksessa yksi kpl kaikkia seuraavia kokoja: 0,5/1,5/3,0/10,0/21,0 ja 39,0 l - 1 SET 216-0922
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
- mm - Laboratorioaltaat, 4 kpl:n pakkauksessa yksi kpl kaikkia seuraavia kokoja: 0,5/1,5/3,0 ja 10,0 l - 1 SET 216-0899
Get a discount if you order 10 or more. Login in now for details.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm