VWR®, Drawer Organiser
Toimittaja: VWR
VWR®
631-0727EA 53.3 EUR
631-0727
VWR®, Drawer Organiser
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Alustat, säilytyslokerikot
PS.
  • Yksi leveä lokero 430 mm pitkä, 110 mm leveä
  • Kaksi lokeroa 430 mm pitkiä, 80 mm leveitä
  • Sileät pinnat ja pyöreät kulmat helpottavat puhdistusta
Erikokoisten esineiden järjestyksessä pitämiseen ja säilytykseen laatikoissa, hyllyillä tai työpisteessä. Kolme pitkää lokeroa. Sopii pipeteille, lämpömittareille, lastoille.