Alustat, tarjottimet, näytepulloille
Toimittaja: Kartell
plastilab®
Läpinäkyvää PP-muovia
  • Erittäin hyvä lämmön- ja kemikaalinkestävyys
  • Syvä muoto lisää vakautta
  • Monikäyttöinen, sopii esim. laboratoriotarvikkeiden kuljetukseen ja säilytykseen
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
L×S×K Tilavuus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
510×345×110 mm 12 l 1 216-1466
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm