Laboratoriolaatikot
Toimittaja: Kartell
plastilab®
HDPE.
  • Vankka, nostokahvat ja vahvistusrivat
  • Pinottavissa, säästää tilaa
  • Tuotteessa 216-0263 on tyhjennyspiste jokaisella sivulla, mikä on kätevää sulatettaessa näytteitä
Monikäyttöiset laatikot useisiin käyttötarkoituksiin.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pinottavat laatikot
L×S×K Tilavuus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
415×310×97 mm 10 l 1 216-0260
458×410×143 mm 20 l 1 216-0262
540×350×115 mm 16 l 1 216-0261
Pinottavat laatikot, joissa tyhjennysreiät
L×S×K Tilavuus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
540×350×115 mm 16 l 1 216-0263
Pinottavat laatikot, korkeareunaiset
L×S×K Tilavuus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
415×315×200 mm 20 l 1 489-0021
595×365×255 mm 46 l 1 489-0022
585×500×445 mm 100 l 1 216-0269
695×438×306 mm 72 l 1 489-0023
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm