Laboratory trays, with rim
Toimittaja: Bochem
BOCH8399EA 124 EUR
BOCH8399 BOCH8398 BOCH8397 BOCH8396 BOCH8395 216-0026 216-0027 216-0024 216-0025 216-0028
Laboratory trays, with rim
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Haihdutusaltaat/-maljat
Ruostumaton teräs, 18/10.
  • Korroosionkestävä
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys
  • Sileä pinta on helppo puhdistaa
Sopii moneen käyttötarkoitukseen laboratorioissa, lääketieteen alalla, tuotannossa jne.