  • Kriteerit
    • In Stock (4)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
kolmijalat-ja-alustat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/42/18989942.jpg
Metallisia kolmijalkoja käytetään lähinnä bunseneiden kanssa. Kolmijalan päälle asetetaan keittoalusta, joka on yleensä metalliverkkoa ja siinä voi olla keraaminen keskusta. Keittoalustan päällä voi kuumentaa dekantterilaseja tai kellolaseja ym. astioita. Pienimmille astioille on saatavissa pieniä keraamisia "kolmioita", joiden keskellä pienet astiat pysyvät pystyssä.
Kolmijalkoja on erikokoisia ja korkuisia. Saatavana on myös erillisiä pidennyksiä, jotka voi kiinnittää kolmijalan jalkoihin.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  USBECK Laborgeräte
Kuvaus:   Kolmijala, Ruostumaton teräs, Sisähalk. × K: 120×210 mm
Toimittaja:  BOCHEM
Kuvaus:   Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
Toimittaja:  RSG
Kuvaus:   Separable tripods made from stainless steel.
Tuoteluettelon nro: (766-0158)
Toimittaja:  EISCO
Kuvaus:   Kolmijala, Sisähalk. × K: 150×200 mm
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   These tripods are made of galvanised iron.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5