Hait: Kuljetuskärryt, siivousvaunut
Laaja valikoima erilaisia siivousvaunuja sekä kuljetukseen tarkoitettuja tuotteita. Siivousvaunuja muovisilla lisäosilla sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja puhdastilasiivousvaunuja. Kuljetuskärryjä laboratoriotyöskentelyyn. Lisäksi kaasupullojen kuljetukseen soveltuvia sekä tynnyreiden kuljetukseen soveltuvia kärryjä.
Laaja valikoima erilaisia siivousvaunuja sekä kuljetukseen tarkoitettuja tuotteita. Siivousvaunuja muovisilla lisäosilla sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja puhdastilasiivousvaunuja. Kuljetuskärryjä laboratoriotyöskentelyyn. Lisäksi kaasupullojen kuljetukseen soveltuvia sekä tynnyreiden kuljetukseen soveltuvia kärryjä.
95  results were found
SearchResultCount:"95"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kärryt, Trolley, 600×400, 150 kg load capacity, Kantokyky: 150 kg, L×S×K: 620×420×170 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Standard stainless steel trolleys are designed to support Avantor® support containers.
Toimittaja: MULTIROIR
Kuvaus: These multi-use trolleys have been designed for intensive use. They are made of an aluminium frame with heavy duty polypropylene trays.
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: The Starsys carts are available in a wide variety of heights and system widths and are ideal for the storage needs in the laboratories. The carts feat...
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: Metro’s Lab Cart line includes a General Lab Cart, Chemical Cart, and Mobile Desk. All carts are designed to offer superior corrosion resistance. Smoo...
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: These steel or chrome plated carts consist of Super Erecta shelves with plastic split sleeves, two one-piece handles of matching finish, and designate...
Toimittaja: asecos
Kuvaus: Tipping skips are equipped with subframe with inserts for transportation by forklift truck. Releasing the locking device immediately activates the tip...
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: myCart™ series utility carts are made from corrosion proof polymer shelves and are suitable for daily use.
Toimittaja: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Kuvaus: Impregnation system made of stainless steel suitable for cleanrooms and for high sensitive areas that require minimal space.
Toimittaja: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Kuvaus: The STEC ergonomically optimised system trolley is exclusively developed and used for controlled areas. It is made of stainless steel, has enclosed ap...
Toimittaja: Palbam
Kuvaus: These cleanroom carts are designed to withstand heavy loads.
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: Polymer utility carts consisting of at least two high density polyethylene, injection-moulded shelves and four chrome plated posts. Two shelf cart des...
Tuoteluettelon nro: (141-1547)
Toimittaja: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Kuvaus: The STEC9K ergonomically optimised system trolley is exclusively developed and used for EasyMop-technique. It is made of stainless steel, has enclosed...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: MULTIROIR
Kuvaus: This trolley is unique on the market for its robustness and quality. It is suitable for moving heavy loads and sensitive products.
New Product
Toimittaja: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Kuvaus: The Clino® CR mini EM-CR model trolley system made of stainless steel suitable for cleanrooms and for non-sterile areas that require minimal space.
Tarjous
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: MetroMax i® glassware carts are available in two and four basket capacities and are ideal for transporting glassware safely in the laboratory.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 95
no targeter for Bottom