Kuljetuskärry
Toimittaja: Metro International
139-9993EA 615 EUR
139-9993 139-9994 METOBC2636-3DBL METOBC2030-2DBL 139-0054
Kuljetuskärry
Kuljetuskärryt, siivousvaunut
Kromipäällysteinen teräsrunko ja kaukalomaiset HDPE-hyllyt.
  • Vakaa, kestävä, monipuolinen, helppo puhdistaa
  • Enimmäiskuormitus: enintään 65 kg/hylly, kokonaiskuormitus 180 kg
  • Kumipyörät suojaavat lattioita
Kaukalot ovat 70 mm syvät ja mahdolliset läikkyvät nesteet jäävät kaukaloihin. Keskimmäisen alustan korkeutta voidaan säätää. Saatavana kahta kokoa, kaksi tai kolme alustaa.