Soluviljelyputket, CELLSTAR®
Toimittaja: Greiner bio-one
391-3405EA 356 EUR
391-3405 391-3415 391-3410 391-3420
Soluviljelyputket, CELLSTAR®
Putket Viljelyputket
PS, esikäsitelty, steriili.
  • Soluviljelykäsitelty pinta parantaa solujen kiinnittymistä
  • Saatavilla kierrekorkilla, bayonettikorkilla ja kaksiasentoisella hengittävällä painokorkilla
Kaikki putket ovat sertifioitu RNaasi, DNaasi sekä ihmis-DNA vapaiksi ja ne eivät sisällä pyrogeeneja tai sytotoksisia aineita