Putket, sentrifugiputket
Toimittaja: VITLAB
525-2250EA 104 EUR
525-2250 525-2251
Putket, sentrifugiputket
Putket Sentrifugiputket
PFA.
  • Translucent
  • Withstand forces up to 10000×g
  • Also for autosampler racks
Tilaustiedot: 525-2251 without screw cap, 525-2250 with calibrated ring-mark at 10 ml, thread GL25 and screw cap.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan