Sentrifugiputket
Toimittaja: Kartell
525-0474EA 92 EUR
525-0474 525-0473 525-0472 525-0471 525-0470 525-0469
Sentrifugiputket
Putket Sentrifugiputket
PP, pyöreä pohja.
  • Läpinäkyvä, reuna, erinomainen kemikaalinkestävyys
  • Kestää enintään 120 °C:n lämpötiloja