Sentrifugiputket
Toimittaja: Greiner bio-one
212-3168EA 293 EUR
212-3168 212-3166 525-0407 525-0405 525-0406 391-3470 391-3476 391-3465
Sentrifugiputket
Putket Sentrifugiputket
Läpinäkyvä PS tai PP, 2-asentoinen tuuletustulppa, pyöreä pohja, steriili.
  • PS-putket ilman mitta-asteikkoa, hyvä mekaaninen kestävyys sekä lämmön- ja kemikaalinkestävyys, sentrifugointi RFC 5000×g (kiinteäkulmainen roottori) tai 4800×g (swing-bucket-roottori)
  • Mitta-asteikolliset PP-putket, hyvä mekaaninen kestävyys sekä lämmön- ja kemikaalinkestävyys, sentrifugointi RCF 34 000×g (kiinteäkulmainen roottori) tai 5800×g (swing-bucket-roottori)
  • Tuuletustulppa toimii kahdella tavalla: kun se painetaan kevyesti sisään, se varmistaa putken sisällön tasaisen tuuletuksen; kun se painetaan tiukasti sisään, se varmistaa tiiviyden
  • Ei sisällä DNaasia/RNaasia, ihmisen DNA:ta eikä pyrogeeneja
Tilaustiedot: Saatavana 25 kpl:n pakkauksissa tai yksittäispakattuna.