Sentrifuugiputket
Toimittaja: Greiner bio-one
525-0394EA 463 EUR
525-0394 525-0397 525-0395 525-0398
Sentrifuugiputket
Putket Sentrifugiputket
Polypropeeni, ruskea, sininen HDPE-kierrekorkki, steriili (SAL 10-3) , mitta-asteikko, kartiopohja, autoklavoitava ilman korkkia.
  • Siniset mitta-asteikot ja valkoiset merkintäalueet
  • Polypropeeniputket, ruskea väri suojaa valoherkkiä näytteitä
  • Ei sisällä DNaasia, RNaasia, ihmisen DNA:ta, pyrogeenejä eikä sytotoksiineja
Lämpötila-alue: –196 °C...+121 °C (–50 °C...+100 °C korkille)
RCF maks. (kulmaroottori/swing-out-roottori): 15 000 ×g/4000 ×g 15 ml:n putkille; 9500 ×g/3200 ×g 50 ml:n putkille.