Sentrifugiputket
Toimittaja: Greiner bio-one
525-0411EA 187 EUR
525-0411 391-3471 391-3466 525-0410 391-3479 391-3475 525-0412 391-3478
Sentrifugiputket
Putket Sentrifugiputket
Läpinäkyvää polypropeenia tai polystyreeniä, HDPE-kierrekorkki, steriili tai steriloimaton, pyöreä tai kartiomainen pohja.
  • Ei voi autoklavoida (paitsi putket 391-3471: autoklavoitava ilman korkkia)
  • Putket 391-3478 ja 391-3475 varustettu kierrekorkilla, joka avutuu 1/3 kierroksella
  • Tuote 391-3471 ei sisällä DNaasia, RNaasia, ihmisen DNA:ta, pyrogeeneja eikä sytotoksiineja
  • Korkin väri: sininen (paitsi putket 391-3471 ja 391-3478: valkoinen, ja putket 391-3479: musta)