Putket, viljelyputket, kierrekorkilla
Toimittaja: Brand
391-0160EA 164 EUR
391-0160 391-0035 391-0034 391-0033
Putket, viljelyputket, kierrekorkilla
Putket Viljelyputket
AR® glass, PP screw cap and white elastomer seal.
  • Autoclavable (+121 °C)
  • Wall thickness 1 mm
  • GL thread