  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
dialyysikasetit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/44/18989344.jpg
Dialyysi on hellävarainen menetelmä biomolekyylien puhdistukseen, puskurinvaihtoon ja suolanpoistoon. Dialyysikasetit ja erilaiset dialyysiputket ovat helppokäyttöisempiä versioita perinteisiin dialyysiletkuihin verrattuna. Dialyysikasetti sisältää yleensä sekä itse dialyysikalvon että tähän liitetyn osan, joka toimii kellukkeena painona ja helpottaa näytteen dialyysiputkeen laittoa sekä näytteen dialyysilaitteesta poistamista. Dialyysikasetteja (dialysis device) on useita erilaisia malleja joista voi valita sopivan dialyysikasetin tai dialyysiputken omaan käyttötarkoitukseen. Dialyysiputkissa ja dialyysikaseteissa on kaikki normaalin dialyysiletkun molekyyliseulontaominaisuudet, (molecular weight cut-off, MWCO arvot) kuin perinteisellä dialyysiletkulla.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   The disposable tubes in Mini Dialysis Kit offer a simple solution to the handling problems of small volume dialysis. The dialysis tubes in the kit eac...
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Single-Use RED (rapid equilibrium dialysis) Plate is composed of disposable high-density polypropylene and is pre-loaded with 48 equilibrium dialysis ...
Toimittaja:  G-Biosciences
Kuvaus:   Tube‐O‐Reactor™, Micro, for 20‐250 µl samples or Medi for 0,2‐2 ml samples.
Toimittaja:  Merck Millipore (Novagen)
Kuvaus:   D-Tube96™ Dialyzers allow convenient, high throughput dialysis of 96 samples simultaneously. The device features the advantages of the D-Tube™ Dialyze...
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Acrylic with stainless steel screws that tighten down on the dialysis membrane and also act as a gasket.
Toimittaja:  G-Biosciences
Kuvaus:   "NO-LOSS" dialyser
Toimittaja:  G-Biosciences
Kuvaus:   Tube-O-CONCENTRATOR™ Mini for 20-250 μl volumes or Medi for 0,2-2,5 ml volumes.
Tuoteluettelon nro: (786-142-45MC)
Toimittaja:  G-Biosciences
Kuvaus:   Genomic Tube‐O‐DIALYZER™ (0.45µm). 
UOM:  1 * 1 Each
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 8