Hait: Immunoputket
Immunoputket on tarkoitettu immunoputken pinnoituksesta riippuen joko kiinteän faasin immunoanalyysimenetelmiin, kuten IRMA-, ELISA- ja ILMA-menetelmiin taikka nestefaasin immuunianalyysiin kuten RIA -analyysi.
Immunoputket on tarkoitettu immunoputken pinnoituksesta riippuen joko kiinteän faasin immunoanalyysimenetelmiin, kuten IRMA-, ELISA- ja ILMA-menetelmiin taikka nestefaasin immuunianalyysiin kuten RIA -analyysi.
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Graduoitu polyeteeni (PE).
Tuoteluettelon nro: (391-8283)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP tube and stick, PS paddle. Developed for ELISA and RIA tests in the field.
UOM: 1 * 1.800 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PS, valittavana MaxiSorp™- (hydrofiilinen) tai PolySorp™ (hydrofobinen) -pinta.
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: Immunologiaputket, MICROLON®, Pituus: 75 mm, Ø: 12 mm, Tilavuus: 5 ml, Pyöreä pohja, jossa tähtikuvio, Microlon 200
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom