Hait: Mikrosentrifugiputket
Mikrosentrifugiputket, joista käytetään myös termejä säilytysputki, pienoiskoeputki ja pienoisputki sekä tuttavallisesti
Mikrosentrifugiputket, joista käytetään myös termejä säilytysputki, pienoiskoeputki ja pienoisputki sekä tuttavallisesti "eppariputki", on valmistettu puhtaasta läpikuultavasta polypropyleenistä. Mikrosentrifuugiputkia on saatavana myös värillisinä sekä tummennettuina valoherkkiä liuoksia varten. Mikrosentrifugiputket soveltuvat pienten näytteiden sentrifugointiin, säilytytykseen ja yleiseen käsittelyyn. Mikrosentrifugiputkia on saatavana painokannellisena tai kierrekorkillisina. Mikroputkiksi kutsutaan kierrekorkillisia ja helmallisia, itsestään seisovia putkia, jotka pysyvät pystyssä ilman telinettä. Yleensä putket ja korkit ovat autoklavoitavissa, mutta valikoimista löytyy myös valmiiksi steriilejä mikroputkia.
79  results were found
SearchResultCount:"79"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These tubes are made from USP Class VI PP, which ensures a clear view of the pellet. They incorporate a high strength wall, and can be centrifuged to ...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These tubes are made from ultra-clear USP Class VI PP that allows easy viewing of contents.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Made from high grade gamma resistance PP.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (211-0096)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kirkkaat hartsiputket, asteikko, voidaan autoklavoida ja pakastaa, kierrekorkki.
UOM: 1 * 500 Items
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Tuoteluettelon nro: (525-0540)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Resin, ultra-clear with elastomeric sealing screw caps.
UOM: 1 * 500 Items
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These clear, high grade PP tubes are ideal for sample processing applications.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These tubes are made from USP Class VI PP.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Ultra-clear PP, graduated, autoclavable and freezable with flat caps, easy to open. Amber coloured for light-sensitive substances.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These microcentrifuge tubes have a low adhesion surface which provides minimal to low binding. For use with DNA and viscous proteins, these non stick,...
Tuoteluettelon nro: (525-1006)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, translucent.
UOM: 1 * 500 Items
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: PP.
Tuoteluettelon nro: (KIMA18166)
Toimittaja: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Kuvaus: PP, translucent.
UOM: 1 * 1.000 Items
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PP, graduated, sterile or non sterile, with or without tamper-evident screw cap, autoclavable.
Toimittaja: Corning
Kuvaus: PP, steriili tai ei steriili, kartiomainen pohja, reuna tai ilman reunaa.
Tarjous
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Axygen MaxyClear polypropylene microcentrifuge tubes feature exceptional clarity without compromising on strength.
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Screw cap tubes made of PP feature a cap that provides a tight secure seal.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 79
no targeter for Bottom