Mikrosentrifugiputket, 1,7 ml, SuperClear Boilproof
211-0032EA 33 EUR
VWRI211-0032
Mikrosentrifugiputket, 1,7 ml, SuperClear Boilproof
Erittäin kirkasta polypropeenia, asteikko, voidaan autoklavoida ja pakastaa, ja korkiton malli.
  • Kestää sentrifugoinnin (20 000×g)
  • Sopii kaikkiin vakioroottoreihin ja suurinopeuksisiin roottoreihin
  • Jokainen erä testataan ja varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä RNaasia tai DNaasia
Pakkaus: Mikroputket on pakattu suljettaviin pusseihin.