Mikrosentrifugiputket, 0,65 ml, SuperClear Boilproof
211-0031EA 0 EUR
VWRI211-0031
Mikrosentrifugiputket, 0,65 ml, SuperClear Boilproof
Erittäin kirkasta polypropeenia, asteikko, voidaan autoklavoida ja pakastaa. Mukana myös litteä korkki.
  • Kestää sentrifugoinnin (30 000×g)
  • Sopii kaikkiin vakioroottoreihin ja suurinopeuksisiin roottoreihin
  • Litteä korkki on helppo puhkaista ja siihen voi tehdä merkintöjä kätevästi. Korkissa on 90 asteen kulmassa taipuva sarana, joka helpottaa putken sulkemista yhdellä kädellä heti pipetoinnin jälkeen
  • Jokainen erä testataan ja varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä RNaasia tai DNaasia
Pakkaus: Mikroputket on pakattu suljettaviin pusseihin. Useita eri värejä. Pakkauksessa on punaisia, sinisiä, vihreitä, keltaisia ja oransseja putkia 200 kappaleen pusseissa.