Mikrosentrifugiputket, 1,5 ml, SuperSpin
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
211-0023EA 27.9 EUR
VWRU20170-026 VWRU20170-036 211-0023 211-0015 211-0021
Mikrosentrifugiputket, 1,5 ml, SuperSpin
Putket Mikrosentrifugiputket
Erittäin kirkasta polypropeenia, asteikko, voidaan autoklavoida ja pakastaa. Mukana myös litteä korkki.
  • Kestää myös erittäin voimakkaan sentrifugoinnin (enintään 40 000×g)
  • Sopii kaikkiin vakioroottoreihin ja suurinopeuksisiin roottoreihin
  • Litteä korkki on helppo puhkaista ja siihen voi tehdä merkintöjä kätevästi. Korkissa on 90 asteen kulmassa taipuva sarana, joka helpottaa putken sulkemista yhdellä kädellä heti pipetoinnin jälkeen
  • Fenolin/kloroformin vorteksointiin
  • Jokainen erä testataan ja varmistetaan, etteivät tuotteet sisällä RNaasia tai DNaasia
Pakkaus: Mikroputket on pakattu suljettaviin pusseihin. Useita eri värejä. Pakkauksessa on punaisia, sinisiä, vihreitä, keltaisia ja oransseja putkia 100 kappaleen pusseissa.