Mikrosentrifugiputket
Toimittaja: Kartell
Kartell
211-2512EA 36.6 EUR
211-2512 211-2511 211-2901 211-2900 211-2903 211-2902
Mikrosentrifugiputket
Putket Mikrosentrifugiputket
PP.
  • Soveltuu erinomaisesti mikroanalyyseihin
  • Kestää sentrifugoinnin (14 000×g)