Hait: Klusteriputket
Klusteriputket (cluster tubes) ovat 96-kuoppalevyn kokoisessa kehikossa olevia irroitettavia muovisia koeputkia. Klusteriputkia on kuoppalevyllä 96 kappaletta ja klusteriputkiräkkiä voidaan siksi käsitellä kuten normaalia kuoppalevyä ja sitä voidaan käyttää syväkuoppalevyn tai varastolevyn asemasta.
Klusteriputket (cluster tubes) ovat 96-kuoppalevyn kokoisessa kehikossa olevia irroitettavia muovisia koeputkia. Klusteriputkia on kuoppalevyllä 96 kappaletta ja klusteriputkiräkkiä voidaan siksi käsitellä kuten normaalia kuoppalevyä ja sitä voidaan käyttää syväkuoppalevyn tai varastolevyn asemasta.
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Safe sample storage system.
Tarjous
Toimittaja: Corning
Kuvaus: 100 % neitseellistä polypropyleenia. 96-kuoppainen Axygen-klusteriputket on suunniteltu käytettäväksi 8 tai 12 tiivistekorkin liuskan kanssa.
Tuoteluettelon nro: (KIMA18167)
Toimittaja: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Kuvaus: PP, translucent.
UOM: 1 * 2.000 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Microtube racke system consists of 1,1 ml-tall microtubes supplied pre-racked in boxes to match a standard 96-well microplate footprint.
Tuoteluettelon nro: (EDVO630)
Toimittaja: EDVOTEK EUROPE LTD
Kuvaus: 500×1,5 ml tubes.
UOM: 1 * 500 Items
Toimittaja: RATIOLAB
Kuvaus: Plastic rack with cardboard box.
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: These racks contain 96 removable PP square tubes in a 8×12 configuration, each having a 2,1 ml capacity (2 ml when capped). Tubes are also available s...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Tubes made of PP, natual, caps made of PE, natural.
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: PP tube and rack system with tubes held in a standard 8×12 configuration.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PP tubes and PE caps, non-sterile.
Tuoteluettelon nro: (SIMPT110-15)
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: Made of PP, translucent.
UOM: 1 * 120 Items
Toimittaja: RATIOLAB
Kuvaus: Translucent polypropylene (PP) with very low protein binding.
Tarjous
Toimittaja: Simport Scientific
Kuvaus: These racks contain 96 removable PP tubes, either placed individually or in a 8×12 configuration.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Ideal for samples analysis.
Tuoteluettelon nro: (391-9030)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Made of virgin, medical grade polypropylene.
UOM: 1 * 4.800 Items
Toimittaja: SARSTEDT
Kuvaus: PP, translucent.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom