Hait: NMR-putket
NMR-näyteputket, eri seinämäpaksuuksilla ja tarkkuusluokilla.
NMR-näyteputket, eri seinämäpaksuuksilla ja tarkkuusluokilla.
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Pyrex® glass, Class A, ASTM type 1.
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: NMR tubes, economy, 5 mm, borosilicate glass ASTM E438, Type I, class B, with disposable cap.
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Quartz (natural quartz).
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Borosilicate glass, class A, ASTM Type 1.
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Tuoteluettelon nro: (WILMWG-3000-7-50)
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: High-throughput NMR tubes are made of borosilicate glass Type I, class A.
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (WILM724-SQ-100M)
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Tubes made of synthetic material suppress major impurities during EPR.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: These Wilmad-LabGlass NMR tubes are supplied with authentic closed Bruker® SampleJet® caps without code.
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Quartz (natural quartz).
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Susceptibility matched tubes can reduce the sample volume down to 1/3 by minimising the susceptibility gradients occurring at the solvent-air interfac...
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Clear Fused Quartz (CFQ).
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Borosilicate glass
Tuoteluettelon nro: (WILM516-CC-5)
Toimittaja: SP Industries
Kuvaus: Pyrex® glass
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom