Hait: PCR-putket
PCR-putket ovat RNAsi, DNAsi ja/tai pyrogeenivapaita yksittäisiä mikroputkia tai kahdeksan mikroputken sarjaan liitettyjä putkiliuskoja (strippi putkia, strip tubes). Valikoimastamme on mahdollista valita PCR-putket 0,1 ml, 0,2 ml ja 0,5 ml tilavuuksilla yli kymmeneltä valmistajalta. Eri reaktioputkien tai reagenssiputkien tunnistamisen helpottamiseksi voi myös ostaa eri värisiä putkia. PCR-putket voidaan ostaa ilman korkkia erillisten korkkien kanssa tai putkessa valmiiksi kiinni olevien korkkien kanssa. Korkkivaihtoehtoina on yksittäisiä korkkeja sekä korkkiliuskoja (strip caps) minkä lisäksi putkia on saatavilla sekä kupu-mallisilla (dome cap) sekä tasapintaisilla (flat cap) korkeilla.  Lisäksi on saatavilla erityisesti joillekin tietyille PCR-laitteille suunniteltuja erityisputkia.
PCR-putket ovat RNAsi, DNAsi ja/tai pyrogeenivapaita yksittäisiä mikroputkia tai kahdeksan mikroputken sarjaan liitettyjä putkiliuskoja (strippi putkia, strip tubes). Valikoimastamme on mahdollista valita PCR-putket 0,1 ml, 0,2 ml ja 0,5 ml tilavuuksilla yli kymmeneltä valmistajalta. Eri reaktioputkien tai reagenssiputkien tunnistamisen helpottamiseksi voi myös ostaa eri värisiä putkia. PCR-putket voidaan ostaa ilman korkkia erillisten korkkien kanssa tai putkessa valmiiksi kiinni olevien korkkien kanssa. Korkkivaihtoehtoina on yksittäisiä korkkeja sekä korkkiliuskoja (strip caps) minkä lisäksi putkia on saatavilla sekä kupu-mallisilla (dome cap) sekä tasapintaisilla (flat cap) korkeilla. Lisäksi on saatavilla erityisesti joillekin tietyille PCR-laitteille suunniteltuja erityisputkia.
49  results were found
SearchResultCount:"49"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These PCR tube strips and caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
Tarjous
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: PCR 8-tube strips and 8-cap strips are made of high-quality PP resin. Clear caps are compatible with qPCR application.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These PCR tubes with caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP. Putkien matala muoto vähentää PCR-laitteen lämmitetyn kannen ja näytteen välistä kuollutta tilavuutta. Näin ehkäistään myös PCR-näytetilavuuksia p...
Tuoteluettelon nro: (732-0081)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PCR Tubes, Korkkiliuska, optisesti kirkas, 8-cap strips only, Väri: kirkas
UOM: 1 * 120 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus tube strip with attached caps is designed to reduce the risk of cross-contamination in PCR and qPCR reactions. The ...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Sopii käytettäväksi 96 kuopan PCR-levyjen kanssa sekä standardi- ja matalaprofiilisten putkiliuskojen kanssa.
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: PP, natural.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PP.
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: Manufactured out of medical-grade polypropylene without interfering additives.
Tuoteluettelon nro: (732-1416)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: PCR tube, made of PP, designed to fit standart 96 well blocks. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer and even inser...
UOM: 1 * 500 Items
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Manufactured from ultra-pure, medical grade PP suitable for RT-PCR.
Toimittaja: Corning
Kuvaus: PCR Tubes, PCR tube strips, 12 per strips with flat strip caps, Axygen®, Väri: kirkas, Tilavuus: 0,2 ml
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Axygen thin wall PCR strip tubes are designed to fit a variety of thermal cyclers. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 49
no targeter for Bottom