PCR-putki, 0,5 ml, litteä tai kupumainen korkki
Toimittaja: Thermo Scientific
ABgene®
732-0061EA 72.3 EUR
732-0061 732-4804
PCR-putki, 0,5 ml, litteä tai kupumainen korkki
Putket PCR-putket
Sopii 0,5 ml:n PCR-blokkeihin.
  • Putken maksimitilavuus suljettuna 0,6 ml
  • Painokorkki
  • Ei sisällä RNaasia, DNaasia eikä ihmisen DNA:ta