PCR-putki- ja -tulppaliuskat, matalat, 0,2 ml
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
732-4895EA 202 EUR
732-4895 732-4873 732-1362 732-4872 732-4877 732-2588 732-4876 731-0273 732-4874 732-0885 732-4878
PCR-putki- ja -tulppaliuskat, matalat, 0,2 ml
Putket PCR-putket
PP. Putkien matala muoto vähentää PCR-laitteen lämmitetyn kannen ja näytteen välistä kuollutta tilavuutta. Näin ehkäistään myös PCR-näytetilavuuksia pienentävää näytteiden tiivistymistä putkien sivuille, jolloin reaktion tarkkuus paranee.
  • Saatavana 8 tai 12 Thermo-putken liuskoina, litteillä tai kuperilla korkeilla varustettuna tai ilman korkkeja
  • Soveltuvat PCR-laitteen 0,2 ml:n lämpöblokkeihin
  • Putken enimmäistilavuus 0,15 ml korkin kanssa
  • Päätykielekkeissä merkinnät A...H (8 putken liuska) ja 1...12 (12 putken liuska)
  • Sertifioitu: eivät sisällä DNaasia, RNaasia tai ihmisen genomista DNA:ta
Väri: Väritön, ellei muuta mainita. Muita värejä saatavana pyynnöstä.