PCR-putkiliuska, korkkiliuskat, 0,2 ml
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
732-4948EA 218 EUR
732-4948 732-4809 731-0433 732-0042 731-0253 732-0041 732-0044 732-0043 732-4800 732-4810 732-0059 732-0884 731-0252 732-0883 732-4947 732-4946 732-4802 732-0623
PCR-putkiliuska, korkkiliuskat, 0,2 ml
Putket PCR-putket
PP.
Sopii käytettäväksi 96 kuopan V-mallisen pohjan PCR-laitteissa.
  • Strips of 8 and 12 tubes with or without cap strips
  • Suitable for 0,2 ml thermal cycler blocks
  • 0,25 ml maximum tube capacity when capped
  • Can be cut into individual tubes
  • Flat or domed cap strips available
  • Certified free from DNase, RNase and Human DNA
Suitable for use in 96-well V-bottom thermal cycler blocks.
  • Liuskoissa 8 ja 12 putkea, saatavana korkkiliuskoilla tai ilman
  • Sopii 0,2 ml:n PCR-blokkeihin
  • 0,25 ml:n putken maksimitilavuus suljettuna
  • Voidaan leikata yksittäisiksi putkiksi
  • Litteät tai kupumalliset korkkiliuskat saatavilla
  • Ei sisällä RNaasia, DNaasia eikä ihmisen DNA:ta
Colour: Clear, unless otherwise stated. Other colours available on request.