PCR-putki, kupukorkki, Axygen®
Toimittaja: Corning
Axygen®
732-1034EA 83.1 EUR
732-1034 525-0248 732-0676
PCR-putki, kupukorkki, Axygen®
Putket PCR-putket
PP.
  • Kupumaiset korkit tehostavat lämmönsiirtoa PCR-laitteen kannesta
  • Erikoisohuet tasapaksuiset seinät optimoivat lämmönsiirron
  • Korkin muoto varmistaa sopivuuden ja vähentää näytteen haihtumista
  • Ei sisällä RNaasia, DNaasia tai endotoksiineja