Korkkiliuska, 8 ja 12 kupukorkkia
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
ABgene®
732-4806EA 51.5 EUR
732-4806 732-4899 732-4898 732-4830 732-4801
Korkkiliuska, 8 ja 12 kupukorkkia
Putket PCR-putket
Sopii käytettäväksi 96 kuopan PCR-levyjen kanssa sekä standardi- ja matalaprofiilisten putkiliuskojen kanssa.
  • Polypropeenia (PP)
  • Suuret päätykielekkeet helpottavat liuskan poistamista
  • Ei sisällä DNaasia, RNaasia ja ihmisgenomin DNA:ta