Hait: Koeputket
Valikoimastamme löytyy runsaasti erilaisia koeputkivaihtoehtoja. Koeputkia löytyy esimerkiksi kierrekorkilla, painokorkilla, hioskorkilla tai ilman korkkia ja koeputkia löytyy sekä lasisia että muovisia (esim. polystyreeniä tai polypropyleenia). Koeputkissa voi olla kapeneva tai pyöreä pohja ja joissain putkissa on myös mitta-asteikko kyljessä. Osa koeputkista kestää autoklavoinnin. Jos autoklavointiin ei ole mahdollisuutta tai aikaa, voi valmiiksi steriili koeputki olla kätevä vaihtoehto. Myös sentrifugoinnin kestäviä koeputkia löytyy.
Valikoimastamme löytyy runsaasti erilaisia koeputkivaihtoehtoja. Koeputkia löytyy esimerkiksi kierrekorkilla, painokorkilla, hioskorkilla tai ilman korkkia ja koeputkia löytyy sekä lasisia että muovisia (esim. polystyreeniä tai polypropyleenia). Koeputkissa voi olla kapeneva tai pyöreä pohja ja joissain putkissa on myös mitta-asteikko kyljessä. Osa koeputkista kestää autoklavoinnin. Jos autoklavointiin ei ole mahdollisuutta tai aikaa, voi valmiiksi steriili koeputki olla kätevä vaihtoehto. Myös sentrifugoinnin kestäviä koeputkia löytyy.
139  results were found
SearchResultCount:"139"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Testiastiat, MColortest™, Flat bottom tubes for Microquant, Putki, tasapohjainen, MTC, MTC
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Soda-lime glass.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Optimise sampling processes with the Exact Volume Sampling Systems (EVSS) from OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Läpinäkyvää polystyreeniä (PS) tai läpikuultavaa polypropeenia (PP).
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Test tubes made from borosilicate 3.3 glass.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Test tubes made from borosilicate 5.1 glass, neutral glass.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Test tubes made from borosilicate 7.0 expansion, ideal for use as disposable.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Test tubes made from borosilicate 7.1 glass, ideal for use as disposable.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: OmniTop Sample Tubes® are a convenient device that can be used to obtain fluid samples. Each OmniTop tube comes with a pre-attached 0,2 µm vent filter...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Polystyrene (PS), clear or polypropylene (PP), natural.
Tarjous
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: Tubes are used for lymph blood samples.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Enhance and optimise sampling processes with the novel Adjustable Volume Sampling Systems (AVSS) from Avantor featuring OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3.3.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Polystyreeniä (PS), läpinäkyvä.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Läpinäkyvä PS tai läpikuultava PP.
Tuoteluettelon nro: (212-0022)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: FIOLAX® neutraali lasi.
UOM: 1 * 100 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 139
no targeter for Bottom