Putket, viljelyputket, kierrekorkilla, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
391-4022EA 221 EUR
391-4022 212-0377 212-0375 212-0379 391-0171 391-0172
Putket, viljelyputket, kierrekorkilla, DURAN®
Putket Viljelyputket
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas, DIN-kierre ja punaiset PBT-kierrekorkit, joissa on PTFE-päällysteiset tiivisteet.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Korkea lämmönkestävyys, autoklavointi mahdollista enintään 1 baarin ylipaineessa 121 °C:ssa
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys