Putket, viljelyputket, kertakäyttöiset, kierrekorkilla, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
391-0140EA 73.6 EUR
391-0140 391-0145 391-0155 212-0237
Putket, viljelyputket, kertakäyttöiset, kierrekorkilla, DURAN®
Putket Viljelyputket
Soda lime -lasia, jossa on DIN-kierre ja PP-kierrekorkki.
  • Taloudelliset, kertakäyttöiset viljelyputket
  • Elintarvikelaatuinen kumitiiviste
Ei kestä korkeita lämpötiloja ja niiden muutoksia.