Putket, koeputket reunuksella, ohutseinäinen
Toimittaja: S Murray & Co
212-7083EA 45.9 EUR
212-7083 212-7082 212-7080 212-7076 212-0555 212-0556 212-7081 212-7084 212-7078 212-7079 212-7077
Putket, koeputket reunuksella, ohutseinäinen
Putket Koeputket
Soda-lime glass test tubes are suitable for general mixing and simple laboratory work, and will withstand moderate warming (water bath).
Varoitus: They should not be placed directly into naked flames.