Putket, koeputket reunuksella
Toimittaja: SciLabware
212-7421EA 177 EUR
212-7421 212-7422 212-7423 212-7424
Putket, koeputket reunuksella
Putket Koeputket
PYREX®, borosilicate glass, heavy wall.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
Heavy wall to provide extra mechanical strength. Robust construction reduces possibility of breakages. Improved user safety.
Sertifikaatit: ISO 4142