Koeputket
Toimittaja: Kartell
plastilab®
212-0682EA 223 EUR
212-0682 212-6110 212-0221 212-6117 212-0220 212-0683 212-0684
Koeputket
Putket Koeputket
Yleisputket monenlaisiin sovelluksiin.
  • PS: hyvä lämmönkestävyys. PP: erittäin hyvä lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • PS: hyvä kemikaalien kestävyys.
  • PP: erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Vankka ja edullinen
Universal tubes for a wide range of applications.