Putket, koeputket, reunallinen, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
212-1208EA 32 EUR
212-1208 212-1218 212-1228 212-1206 212-1216 212-1226 212-1204 212-1214 212-1202 212-1224 212-1212 212-1222 212-1210 212-1220
Putket, koeputket, reunallinen, DURAN®
Putket Koeputket
FIOLAX®, neutraali lasi.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Kestävät suhteellisen hyvin nopeita lämpötilan muutoksia
Ohutseinäiset koeputket soveltuvat useisiin käyttökohteisiin.