Putket, koeputket, vahvistettu tai suora reuna, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
212-1128EA 177 EUR
212-1128 212-0380 212-1018 212-1112 212-1012 212-1122 212-1126 212-1022 212-1024 212-1116 212-1016 212-1104 212-1102 212-1010 212-1124 212-1026 212-1006 212-1004 212-1106 212-1008 212-1020 212-1114 212-1015 212-1110 212-1118 212-1120 212-1108 212-1028
Putket, koeputket, vahvistettu tai suora reuna, DURAN®
Putket Koeputket
DURAN®-lasia. Paksuseinäinen putki on mekaanisesti erittäin kestävä.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta hyvä lämpötilan muutoksien kestävyys